Documenti fondamentali
CLS3378
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Sinonimo/i:
corning transwell, transwell corning
Scegli un formato
12 EA
CHF 1’960.00
CHF 1’960.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 1’960.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.75
CHF 1’960.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
Descrizione
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
plate format: 24 wells
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 3378
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Compatibilità
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)