CLS3398
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
Sinonimo/i:
corning transwell, transwell corning
Scegli un formato
CHF 530.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 530.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
Descrizione
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
plate format: 24 wells
Confezionamento
pack of 1
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 3398
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
3 μm pore size
Compatibilità
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)