CLS3642
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
CHF 1’460.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
round wells
white polystyrene
white polystyrene plate
CHF 1’460.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
round wells
white polystyrene
white polystyrene plate
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 25 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3642
Volume massimo
190 μL
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume d’esercizio
125 μL
Colore
white
Tipo di binding
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom white polystyrene enhances luminescent signals and has low background fluorescence.
- Display minimal well-to-well crosstalk.
- Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
- Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations.
- Without lids, lids are supplied separately.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)