Documenti fondamentali
CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
Descrizione
non-treated
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 25 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3693
Volume massimo
190 μL
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume d’esercizio
125 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)