Documenti fondamentali
CLS3595
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid (low evaporation)
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
Materiali:
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Misura:
96 wells
Diam.pozzetto:
6.4 mm
Volume pozzetto:
360 μL
Volume di lavoro pozzetto:
75-200 μL
Sterilità:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid (low evaporation)
skirt
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Descrizione
growth area .32cm2 (low evaporation lid)
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Qualità
tissue-culture treated
Caratteristiche
lid (low evaporation)
skirt
Confezionamento
case of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3595
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Applicazioni
Le micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning sono state usate per:
  • saggi di crescita di organoidi a breve termine[1]
  • saggi enzimatici[2]
  • saggio di biofilm mediante colorazione con cristalvioletto[3]
Caratteristiche e vantaggi
  • Dotata di fondo piatto in grado di accogliere un volume complessivo di 360 µL.
  • Volumi operativi suggeriti compresi tra 75 e 200 µL.
  • Sottoposta a trattamento per incrementare l′attaccamento delle cellule in condizioni operative ottimali.
  • Coperchi a prova di apertura accidentale, a bassa evaporazione e con anelli di condensazione, per ridurre il rischio di contaminazione
  • Sterilizzati mediante irradiazione con raggi gamma
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The bile salt glycocholate induces global changes in gene and protein expression and activates virulence in enterotoxigenic Escherichia coli
Joffre E, et al.
Scientific reports (2019)
Tin porphyrin immobilization significantly enhances visible-light-photosensitized degradation of Microcystins: Mechanistic implications
Yoo HY, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental (2016)
Judith Díaz-García et al.
Medical mycology, 57(4), 504-509 (2018-09-12)
The biofilm formation ability of Candida species seems to have a role in the prognosis of patients with candidemia. Biofilm formation is usually tested using 96 well flat bottom polystyrene microtiter plates, although the type of plastic used is not
Hui Chen et al.
Gynecologic oncology, 157(3), 783-792 (2020-04-08)
Cancer patient-derived organoids (PDOs) grow as three dimensional (3D) structures in the presence of extracellular matrix and have been found to represent the original tumor's genetic complexity. In addition, PDOs can be grown and subjected to drug sensitivity testing in
Enrique Joffre et al.
Scientific reports, 9(1), 108-108 (2019-01-16)
Pathogenic bacteria use specific host factors to modulate virulence and stress responses during infection. We found previously that the host factor bile and the bile component glyco-conjugated cholate (NaGCH, sodium glycocholate) upregulate the colonization factor CS5 in enterotoxigenic Escherichia coli