Documenti fondamentali
CLS3585
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid (low evaporation)
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Scegli un formato
50 EA
CHF 260.00
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 260.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Descrizione
growth area .32 cm2 (low evaporation lid)
with low evaporation lid
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid (low evaporation)
skirt
Confezionamento
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3585
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)