Documenti fondamentali
CLS356468
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 60 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 100 ea (5 packs)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356468
Diametro
60 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)