CLS353077
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, round bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
wells 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 353077
Misura
96 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)