Documenti fondamentali
CLS3458
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size round wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 12, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts, cell culture plate, cell culture plates, corning plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 6.5 mm Transwell Inserts with 8.0 μm pore polycarbonate membrane coated w/ Cultrex BME, w/lid, sterile, 24/cs
Materiali
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 12
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 3458
Disponibilità
not available in EU
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Diam. membrana
6.5 mm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
8.0 μm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono dotati di una sottile membrana in policarbonato trasparente da 10 μm, disponibile con pori di varia grandezza. Gli inserti Transwell sono trattati per consentire un′adesione cellulare ottimale. Le cellule devono essere colorate per favorirne la visibilità. La membrana in PC è compatibile con la maggior parte dei fissativi e dei coloranti organici.
  • 10 μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Aseptically coated with Cultrex Basement Membrane Extract (BME), a soluble form of extracellular matrix purified from EHS turmors.
  • Ideal for cell invasion experiments
FOR U.S. CUSTOMERS ONLY
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of