Documenti fondamentali
CLS3237
Corning® CellCube® Tubing Adaptor
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Female MPC, sterile
Sinonimo/i:
flask accessory
Scegli un formato
4 EACH
CHF 402.00
CHF 402.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EACH
CHF 402.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
CHF 402.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3237
Descrizione generale
  • CellCube Adaptor
  • Aseptic Connector to Female MPC
Applicazioni
Adherent Cell Scale Up
Note legali
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)