Documenti fondamentali
Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Sinonimo/i:
tube holder
Scegli un formato
1 EA
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 152.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970347
Parametri
100 °C max. temp.
Diametro
30 mm
Descrizione generale
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)