Vai a
CLS3012
Corning® single use spatulas
microspatula, tapered end/scoop
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3012
L
150 mm
General description
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS3006CLS3013CLS3007
description
microspatula, tapered end/scoop
description
V-scoop/spoon
description
microspatula, rounded end/scoop
description
flat end/spoon
L
150 mm
L
250 mm
L
150 mm
L
250 mm
manufacturer/tradename
Corning 3012
manufacturer/tradename
Corning 3006
manufacturer/tradename
Corning 3013
manufacturer/tradename
Corning 3007
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)