Documenti fondamentali
CLS3007
Corning® single use spatulas
flat end/spoon
Sinonimo/i:
Corning Spatula, Disposable Spatulas
Scegli un formato
100 EA
CHF 349.00
CHF 349.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 349.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.14
CHF 349.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 3007
Lunghezza
250 mm
Descrizione generale
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)