Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 314.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122403
CHF 314.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3003
L
247 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
- Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
- Tapered blade/spoon with 247 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| L 247 mm | L 248 mm | L 236 mm | L 250 mm |
| manufacturer/tradename Corning 3003 | manufacturer/tradename Corning 3005 | manufacturer/tradename Corning 3004 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?