Merck
B1185
Bioreactor pH Adjustment Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Bioreactor buffer solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
non-animal source
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Concentrated carbonate/bicarbonate solution designed specifically to adjust pH in bioreactor applications.
Features and Benefits
Using this buffered solution to adjust the pH in bioreactors minimizes detrimental localized pH effects and the osmolality impact compared to using NaOH.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)