Documenti fondamentali
NI GM 465/7A6-37
Reactivity: Anti-GM-CSF, human, 92030620
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS0
Reattività
Anti-GM-CSF, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
This neutralising antibody is specific for GM-CSF.
Immunogeno
Human recombinant granulocyte macrophage colony stimulating factor
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)