Documenti fondamentali
Z167479
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 25 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.00
CHF 35.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 35.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type female Joint: ST/NS
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
25 mL
Descrizione generale
14/20 female joint with outer screw thread
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)