Documenti fondamentali
Z414182
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
Scegli un formato
1 EA
CHF 293.00
CHF 293.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 293.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 293.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Materiali
glass (Clear)
pear-shaped flask
Giunto
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
1,000 mL reservoir flasks with hose barb.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)