Documenti fondamentali
IL-A105
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-CD8, bovine, 91072535
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 91072535-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072535-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reattività
Anti-CD8, bovine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against BoCD8 antigen, the bovine equivalent of human CD8.
Immunogeno
Theileria parva-transformed gamma/delta T cells
Applicazioni
Enumeration of bovine lymphocyte populations
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)