Documenti fondamentali
3A sub E
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human placenta
Confezionamento
tube of 5 μg 90110508-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110508-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Human chorionic gonadotropin (hCG)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human placenta (post crisis); SV40 transformed
Descrizione della linea cellulare
The cell line 3A sub E was derived from 3A(tPA-30-1)after the original line started to senesce and went through crisis. 3A subE has an unlimited lifespan and expresses human chorionic gonadotropin (hCG)
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Aspirate medium and add 0.25% trypsin/EDTA; incubate at room temperature until cells detach. Dilute with fresh medium and aliquot into new flasks at a split ratio 1:2. Renew fluid 1-2 times per week. Incubate culture at 37°C, 5% CO2 for initial 24 hour
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)