Documenti fondamentali
VH2
90102539, Daboia russelii cardiovascular , Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
VH2, from Daboia russelii cardiovascular, 90102539, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Origine biologica
Daboia russelii cardiovascular
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 34
Morfologia
Fibroblast-like
Recettori
Not specified
Origine della linea cellulare
Viper Russells heart
Descrizione della linea cellulare
Derived from the heart of a normal female Russell′s viper (Daboia russelii). Unlike cell line VSW the cells do not produce C type particles.
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) (M5775) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + fetal bovine serum (FBS / FCS) (Heat Inactivated).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2, i.e., seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 28-30°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)