CHO-K1 Cell Line from hamster
85051005, hamster ovary, Epithelial
Sinonimo/i:
CHO cell clone K1 Cells, CHOK1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CHO-K1 Cell Line from hamster, 85051005, from hamster ovary
Origine biologica
hamster ovary
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploid, modal no. 20
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.