Documenti fondamentali
AFRC MAC 259
Reactivity: Anti-Maize membrane auxin binding protein, 89120560
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
F344 rat spleen
Mieloma
IR 983F
Reattività
Anti-Maize membrane auxin binding protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat IR 983F x Rat F344 spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises the 22kDa major auxin binding protein polypeptide.
Immunogeno
Purified maize auxin binding protein
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)