Documenti fondamentali
MAB2241
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 12
Sinonimo/i:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
Scegli un formato
100 μG
CHF 680.00
CHF 680.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1092
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 680.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 680.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1092
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anti-Tau Antibody, clone Tau 12, clone Tau 12, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
Tau 12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le proteine associate ai microtubuli, o MAP, si legano alle subunità di tubulina delle strutture dei microtubuli e ne regolano la stabilità funzionale. Nella cellula, le MAP legano la tubulina sia monomerica che multimerica. ll legame delle MAP con la tubulina multimerica stabilizza la formazione di strutture di tubulina di ordine superiore. Il legame delle MAP con le strutture dei microtubuli è mediato dalla fosforilazione da parte di MARK (Microtubule Affinity Regulated Kinase) La fosforilazione ha l′effeto di rilasciare le MAP dai microtubuli, destabilizzandone la struttura e favorendone il disassemblaggio. Esistono principalmente due tipi di MAP, I e II. Le MAP di tipo II includono MAP2, MAP4 e Tau, e si trovano nel tessuto nervoso. Nel tessuto cerebrale esistono sei isoforme di tau, distinte in base al numero di domini di legame per i microtubuli. Tre isoforme hanno tre domini di legame per microtubuli (isoforme a 3 microtubule-binding repeats o 3RD) mentre le altre tre ne hanno quattro (4RD). I domini di legame sono situati nel carbossi-terminale della proteina e sono carichi positivamente (per consentire il legame ai microtubuli carichi negativamente). Le isoforme con quattro domini di legame sono più efficaci nello stabilizzare i microtubuli rispetto a quelle con tre domini di legame.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
N. Cat. MAB2241 riconosce la regione N-terminale di tau.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide sintetico lineare coniugato con KLH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-tau, clone Tau 12, è un anticorpo diretto contro tau per l′uso in Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Western blotting:
Descrizione del bersaglio
50-68 kDa
Linkage
Sostituisce: MAB10417
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello umano.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Michael J Ellis et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 87-87 (2024-05-18)
Antibodies are essential research tools whose performance directly impacts research conclusions and reproducibility. Owing to its central role in Alzheimer's disease and other dementias, hundreds of distinct antibody clones have been developed against the microtubule-associated protein Tau and its multiple
April L Darling et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 30(7), 1350-1359 (2021-03-10)
Alzheimer's disease is a progressive fatal neurodegenerative disease with no cure or effective treatments. The hallmarks of disease include extracellular plaques and intracellular tangles of aggregated protein. The intracellular tangles consist of the microtubule associated protein tau. Preventing the pathological
Hiroki Takeuchi et al.
NPJ vaccines, 5, 28-28 (2020-03-29)
Pathological aggregates of tau proteins accumulate in the brains of neurodegenerative tauopathies including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration (FTLD-tau). Although immunotherapies of these disorders against tau are emerging, it is unknown whether nasal delivery, which offers many benefits over
Carmen Romero-Molina et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 421-421 (2018-11-30)
Microglial cells are crucial players in the pathological process of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease (AD). Microglial response in AD has been principally studied in relation to amyloid-beta pathology but, comparatively, little is known about inflammatory processes associated to
Juan Ramón Perea et al.
Experimental neurology, 310, 14-21 (2018-08-24)
Tauopathies are a broad set of neurodegenerative dementias characterized by the aggregation of Tau protein. Activated microglia and elevated levels of pro-inflammatory molecules are also pathological hallmarks of tauopathies. In these diseases, intracellular Tau is secreted to the extracellular space