Documenti fondamentali
Detroit 532
87032602, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Detroit 532, 87032602
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, A modal chromosome number 47 with trisomy for group 21 in 75% of the cells
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian, skin, Down syndrome
Descrizione della linea cellulare
Derived from the foreskin of a 2 month old Caucasian with Down Syndrome.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 passages expected.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)