Documenti
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
Sinonimo/i:
HGC27 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
HGC-27, 94042256
Origine biologica
human lymph
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Mucin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Human gastric carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Undifferentiated, mucin producing.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.