Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 163.00 CHF 138.55 |
Informazioni su questo articolo
CHF 138.55
Prezzo di listinoCHF 163.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2csc(N\N=C3\CCCC3)n2
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
InChI key
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description - | description ≥98% (HPLC) | description The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL |
| color white to beige | color brown | color white to light brown | color yellow |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?