Vai a
C3279
Copper(II) chloride dihydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cupric chloride dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.80
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CuCl2 · 2 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.48
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
231-210-2
MDL number:
CHF 99.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
SMILES string
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Copper(II) chloride dihydrate has been used as a positive control in dispersion of zebrafish embryo. It has also been used for the preparation of trace metals mixture.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
307483221783459097
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
reagent grade
description
99.999%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
crystals or granules, crystalline powder
form
crystals
form
solid
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)