C7714
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1) antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WM-59, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 130-140 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Specificità
5th Workshop: code No. P025
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotto comparabile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)