C7518
L-Carnitine hydrochloride
≥97%, from equine muscle
Sinonimo/i:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
equine muscle
Saggio
≥97%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2