C7117
Anti-Cullin-1
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cul1
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of human colon carcinoma HCT-116 cell line and whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUL1(8454)
mouse ... Cul1(26965)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)