Vai a
C6835
Peptone
Sinonimo/i:
Peptone from casein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 77.40
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
CHF 77.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® B has been used along with casein to study the synergetic effect in combination with ascorbic acid and β-carotene in slowing down the oxidation of linoleic acid in model oxidation systems.
Biochem/physiol Actions
N-Z-Amine® B is a pancreatic digest of casein. It has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Features and Benefits
A refined hydrolysate with good solubility after heating
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7210N4517C1026
Peptone
Sigma-Aldrich
C6835
Peptone
Peptone
Sigma-Aldrich
C7210
Peptone
N-Z-ammina® AS Enzymatically Digested
Millipore
N4517
N-Z-ammina® AS
Peptone from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
Millipore
C1026
Peptone
description
-
description
-
description
Enzymatically Digested
description
from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine milk
biological source
Porcine, bovine
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11% total
nitrogen analysis
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)