Vai a
C7210
Peptone
Sinonimo/i:
Peptone from casein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
Porcine, bovine
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
Porcine, bovine
description
Amino nitrogen ≥ 8%, Total nigrogen ≥11%
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Analysis Note
Preparation has a high level of free amino acids.
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7290C0626N4767
Peptone
Sigma-Aldrich
C7210
Peptone
Peptone suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C7290
Peptone
Peptone Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Millipore
C0626
Peptone
Peptone Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Sigma-Aldrich
N4767
Peptone
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Porcine, bovine
biological source
-
biological source
bovine milk
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
description
Amino nitrogen ≥ 8%
description
-
description
-
description
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)