Documenti
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-Camphor
~95% (balance is primarily borneol.)
Sinonimo/i:
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
1907611
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Saggio
~95% (balance is primarily borneol.)
Limite di esplosione
3.5 %
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges