Documenti
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
≥98%
Sinonimo/i:
Aminocyclohexane
About This Item
Formula condensata:
C6H11NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Beilstein:
471175
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
3.42 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
559 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
134 °C (lit.)
Punto di fusione
−17 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter