Vai a
C6003
Chlorophyllin sodium copper salt
commercial grade, powder
Sinonimo/i:
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 72.90
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 207.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 583.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H31CuN4Na3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
724.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
234-242-5
CHF 72.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Chlorophyllin sodium copper salt,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
black, green to very dark green
solubility
H2O: 100 mg/mL, dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI key
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
Application
Chlorophyllin sodium copper salt has been used to study the effect of chlorophyllin against radiation-induced hematopoietic syndrome. It has been used to study the effect of chlorophyllin on the excretion of PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine) and its metabolites into the breast-milk of lactating rats.
Biochem/physiol Actions
Chlorophyllin is a water soluble derivative of chlorophyll. It has chemopreventive properties and forms a non-covalent complex with many mutagenic/carcinogenic molecules. The complex formation reduces absorption or allows excretion of the mutagenic/carcinogenic molecules. Chlorophyllin also exhibits antioxidant, antiapoptotic and immunostimulatory effects. It provides benefits, such as prevention of body odor and increased wound healing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1461B1125D8284
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
technique(s)
titration: suitable
color
green to very dark green, black
color
-
color
white to beige
color
white to light yellow
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL, dark green
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)