Documenti fondamentali
G004337
HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
    (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
    Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)