C5421
Cholesterol Oxidase from microorganisms
aqueous solution, ≥30 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Cholesterol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥30 units/mg protein (biuret)
PM
62 kDa
Solubilità
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3