Vai a
C4905
Galactocerebrosides from bovine brain
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
Ceramide β-D-galactoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 39.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 82.80
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
CHF 39.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
A mixture of type I (containing α-hydroxy fatty acid) and type II (containing non-hydroxy fatty acid) cerebrosides. Galactocerebroside (GalCer) is a glycosphingolipid, that consists of a single galactose residue, connected to ceramide . GalCer is present within the exofacial leaflet of the lipid bilayer.
Application
Galactocerebrosides from bovine brain has been used to find the receptor activity of surface-immobilized galactosylceramide. It has also been used in sulfatide binding assay.
Biochem/physiol Actions
Galactose linked to ceramide by a β-glycosidic linkage; the major lipid in adult brain, representing approximately 16% of total lipid; they are mainly localized to myelin and are markedly reduced in demyelinating diseases.
Galactocerebroside (GalCer) participates in the progression and maintenance of myelin. This oligodendroglial lipid is used as an immunohistochemical tool for studying oligodendrocytes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G2392G7641G8397
description
≥97% (TLC)
description
≥95% (TLC), lyophilized powder
description
≥95%, lyophilized powder
description
≥95% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (TLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)