Documenti fondamentali
C2603
Supelco
Mini-Columns
capacity 0.5 mL, Overall H 1.9 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiali
high-density polyethylene filter
molded polypropylene
tecniche
LPLC: suitable
Alt. complessiva
1.9 in.
Capacità
0.5 mL
Dimensione pori
45-90 μm pore size
Descrizione generale
Disposable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)