C2285
Cytochrome f from spinach
essentially salt-free, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Rapporto di assorbanza
A554/280 nm ~0.5
Temperatura di conservazione
−20°C
Nota sulla preparazione
Prepared by a modification of the method of Ho and Krogman, J. Biol. Chem., 255, 3855 (1980).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3