Documenti fondamentali
C211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
Scegli un formato
10 G
CHF 1’100.00
CHF 1’100.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 1’100.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H60N5O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
922.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
CHF 1’100.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)