C1862
Anti-Coilin antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone pδ, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
pδ, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa by SDS-PAGE
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COIL(8161)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- cell microinjection
- fluorescence imaging
- indirect immunofluorescence