C-12565
Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human trachea
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(smooth muscle)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
asthma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.