Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 762.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 762.00
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg solid
mol wt
15.4 kDa, 41.7 kDa
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥20 units/mg solid | description Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid | description Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid | description 0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| specific activity ≥20 units/mg solid | specific activity ≥2.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≤1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| mol wt 15.4 kDa, 41.7 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-130 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities salt, essentially free | impurities - | impurities - | impurities - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?