C0355
Monoclonal Anti-μ-Calpain, Large Subunit antibody produced in mouse
clone 15C10, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15C10, monoclonal
PM
antigen 80 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human, bovine
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPN1(823)
mouse ... Capn1(12333)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?