BMSIPD1196MP
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster™ 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD1196-MP
Confezionamento
pack of 1 ×
Capacità
2 mL
Compatibilità
BeadBlaster™ 96
Descrizione generale
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
Applicazioni
genomics
Caratteristiche e vantaggi
- Toughened
- Deep well
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)