BR701354
Piastra BRAND® a 96 pozzetti fondi, impilabile
volume 2.2 mL, polypropylene
Sinonimo/i:
Deep-well Plates, Sample Storage
Scegli un formato
CHF 159.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 159.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
alphanumeric identification system
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701354
Misura
96 well
Volume
2.2 mL
Volume d’esercizio
2.2 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
- Cell culture and tissue culture
- High-Throughput Screening (HTS)
- Tests requiring a mother plate
- Serial dilutions
- Reagent transfer and sample storage down to -80 °C (PP)
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® 96-well deep well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4
- Stackable for easy storage
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.