Documenti fondamentali
BM991.8623.02
B Medical U701
Ultra Low Temperature Freezer
Sinonimo/i:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Ingresso CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
-40--86 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
Capacità
26.380 ft3
Peso
654.77 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Applicazioni
Laboratory Refrigeration
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)