Documenti fondamentali
BAH189790000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 42 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
Scegli un formato
1 EA
CHF 132.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 132.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.13
CHF 132.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Materiali
epoxy-coated (steel)
Caratteristiche
Holds 42 x 100 mm plates
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18979-0000
Lungh. × largh. × alt. rack
343 × 105 × 305 mm
Compatibilità
for use with Petri Dishes
Descrizione generale
Poxygrid 100mm Petri Dish Carrying Racks holds 100mm x 20mm plastic Petri dishes
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
  • Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Not suitable for glass dishes
Note legali
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)